Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1627
Sigma-Aldrich
Anti-BMP-7 Antibody, clone 2D15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein 7, Eptotermin alfa, OP-1, Osteogenic protein 1
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ICC
IHC
WB
affinity binding assay
klon:
recombinant monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.31 kDa
observed mol wt ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 2D15 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects human BMP-7. It targets an epitope within 19 amino acids from the C-terminal half.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 19 amino acids from the C-terminal half of human Bone morphogenetic protein 7 (BMP-7).
Zastosowanie
Quality Control Testing
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BMP-7 in Jurkat cell lysate.Tested applicationsImmunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected BMP-7 in human prostate cancer and human skin tissue sections.Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected BMP-7 in A431 and HepG2 cells.Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound BMP-7 peptide with a KD of 8.9 x 10-8 in an affinity binding assay.Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Anti-BMP-7, clone 2D15 ZooMAb, Cat. No. ZRB1627, is a recombinant Rabbit monoclonal antibody that specifically targets BMP-7 and is tested for use in Affinity Binding Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, and Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Bone morphogenetic protein 7 (UniProt: P18075; also known as BMP-7, Osteogenic protein 1, OP-1, Eptotermin alfa) is encoded by the BMP7 (also known as OP1) gene (Gene ID: 655) in human. BMP-7 is a homodimeric protein that is expressed mainly in kidney and bladder. Lower levels of BMP-7 are also observed in the brain. It is synthesized with a signal peptide (aa 1-29) and a propeptide (aa 30-293) that are cleaved off to generate mature BMP-7 (aa 293-431). BMP-7 can heterodimerize with either BMP-2 or BMP4 and the heterodimeric forms are shown to be more active than homodimers. BMP-7 is reported to induce cartilage and bone formation and serves as an osteoinductive factor responsible for epithelial osteogenesis. BMP-7 plays a role in calcium regulation and bone homeostasis. It also promotes brown adipose differentiation. Its actions are mediated via its downstream SMAD 1/5/8, as endogenous counter-regulator of TGF-β1 signaling. During renal fibrosis, activation of TGF-β1/SMAD3 signaling inhibits renal BMP-7 expression and downstream signaling altering the counterbalancing mechanism between TGF-β1 and BMP-7. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Kim, HS., et al. (2019). eLife. 8; e48872).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/mL after reconstitution at 25 μL per vial. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)