Merck
Wszystkie zdjęcia(19)
Kluczowe dokumenty
ZRB1560
Sigma-Aldrich
Anti-eIF-2α Antibody, clone 3M6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Podjednostka 1 eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3M6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 36.11 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3M6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2a (eIF-2a).
Immunogen
Znakowany His rekombinowany ludzki czynnik inicjacji translacji eukariotycznej 2 podjednostka a (eIF-2a) pełnej długości
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło eIF-2a w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło eIF-2a w lizacie komórek Raji.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło eIF-2a w linii komórkowej HeLa, A431, HUVEC i komórkach NIH 3T3.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała eIF-2a z KD wynoszącym 2,6 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło eIF-2a w milionie komórek Ramos.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Podjednostka 1 czynnika 2 inicjacji translacji eukariotycznej (UniProt: P05198; znany również jako Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha, eIF-2-alpha, eIF-2A, eIF-2alpha) jest kodowany przez gen EIF2S1 (znany również jako EIF2A) (Gene ID: 1965) u człowieka. eIF-2A jest heterotrimerem złożonym z łańcuchów a, b i g. Funkcjonuje we wczesnych etapach syntezy białek, tworząc trójskładnikowy kompleks z GTP i inicjującym tRNA. Kompleks ten wiąże się z podjednostką rybosomalną 40S, a następnie wiąże mRNA, tworząc kompleks preinicjacyjny 43S. Aby eIF-2 mógł ulec recyklingowi i katalizować kolejną rundę inicjacji, GDP związany z eIF-2 musi zostać wymieniony na GTP w drodze reakcji katalizowanej przez eIF-2B. Jego aktywność jest regulowana przez fosforylację seryny 48 i seryny 51 (bez metioniny), co stabilizuje kompleks eIF-2/GDP/eIF-2B i zapobiega reakcji wymiany GDP/GTP, upośledzając w ten sposób recykling eIF-2a między kolejnymi rundami inicjacji i prowadząc do globalnego zahamowania translacji. elF-2a jest substratem dla eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2-alfa kinazy 1 do 4 (EIF2AK1, 2, 3 i 4). Jest to również kluczowy składnik zintegrowanej odpowiedzi na stres (ISR) i jest wymagany do adaptacji do różnych warunków stresowych. Wykazano, że fosforylacja seryny 51 przez EIF2AK4 zachodzi w odpowiedzi na głód aminokwasów i promieniowanie UV. Jego fosforylacja przez EIF2AK1-4 przekształca go w globalny inhibitor syntezy białek, prowadząc do zmniejszenia translacji zależnej od czapeczki, jednocześnie inicjując preferencyjną translację mRNA specyficznych dla ISR, takich jak aktywator transkrypcyjny ATF4. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lee, YY., et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(11); 6661-6673; Mikami, S., et al. (2006). Protein Expr, Purif. 46(2); 348-357).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)