ZRB1471
Anti-TRPA1 Antibody, clone 2N14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2N14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 127.5 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal cytoplasmic domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPA1(8989)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with His-tagged full-length recombinant Human TRPA1 protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged recombinant fragment of Human TRPA1 protein.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot of this antibody detected His-tagged recombinant fragment of TRPA1 in ELISA applications.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound TRPA1 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRPA1 in SH-SY5Y cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)