Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](Cc1cc(ccc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
JZKXXXDKRQWDET-QMMMGPOBSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Meta-tyrosine is metabolite of L-Phenylalanine generated within the living organism by hydroxyl free radical. It is a marker of oxidative stress. Circulating L-Meta-tyrosine cold be incorporated into protein through the binding to the tRNAPhe. In plants L-Meta-tyrosine (m-Tyr) is also synthesized enzymatically and has been shown to act as a natural herbicide. It inhibits the growth of plants. L-Meta-tyrosine is a potent and selective competitive inhibitor of Enterobacteriaceae (Citrobacter, Proteus, Erwinia) tyrosine phenol-lyase that exhibits a renoprotective effect in diabetic mice. L-Meta-tyrosine decreases plasma phenyl sulfate and indoxyl sulfate levels and reduces albuminuria in diabetic mice models. Also, L-Meta-tyrosine inhibits bacterial tryptophan indole-lyase. It does not alter composition of microbiota in renal failure mice model.
Metabolite of L-Phenylalanine generated within the living organism by hydroxyl free radical; potent and selective competitive inhibitor of Enterobacteriaceae tyrosine phenol-lyase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description reagent grade, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description 98 atom % 15N |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility 2 mg/mL, clear (0.1N HCl) | solubility 1 M HCl: soluble 50 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?