ZMS1021
Anti-Influenza A Nucleoprotein Antibody, clone A3 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
785,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
785,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A3, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~56.21 kDa
observed mol wt ~56 kDa
reaktywność gatunkowa
Influenza A virus subtype H1N1
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant nucleoprotein from Influenza A virus H1N1.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant nucleoprotein from Influenza A virus H1N1.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Influenza A Nucleoprotein in MDCK cells infected with Influenza A virus.
ELISA Analysis: 1.0 μg/mL from a representative lot detected recombinant nucleoprotein from Influenza A virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)