Przejdź do
Z756946
Universal animal restrainer
large, pack of 1 ea
Synonim(y):
animal container, 464000003, H46400-0003, animal retainer, laboratory restrainer, restraining device
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
2320,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
2320,50 zł
Cena katalogowa2730,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0003
General description
Holds animal: guinea pigs
A variety of small animals and rodents can be restrained with this unit simply by moving the head gate to one of 4 different positions. To accommodate larger rodents, simply pull out the inner floor, increasing the available room. Stable base legs are provided by milled, chrome-plated brass thumb screws
  • Humanely restrain small animals
  • Comes with vented head gate and tail gate that are easily removed
  • Occlusion cuff held close to the animal′s body with the tailgate
Animal weight: 250-600 g
Minimum restraining: 15.2 x 7.3 cm (6 x 2 7/8 in.)
Maximum restraining: 21.6 x 7.3 cm (8 1/2 x 2 7/8 in.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z756938Z756911Z756903
description
large, pack of 1 ea
description
medium, pack of 1 ea
description
small, pack of 1 ea
description
For mice 18-35 grams, pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F46401-0000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Universal animal restrainer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)