Przejdź do
Z756911
Universal animal restrainer
small, pack of 1 ea
Synonim(y):
animal container, 464000001, H46400-0001, animal retainer, laboratory restrainer, restraining device
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
2048,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
2048,50 zł
Cena katalogowa2410,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0001
General description
Holds animal: mice
A variety of small animals and rodents can be restrained with this unit simply by moving the head gate to one of 4 different positions. To accommodate larger rodents, simply pull out the inner floor, increasing the available room. Stable base legs are provided by milled, chrome-plated brass thumb screws
  • Humanely restrain small animals
  • Comes with vented head gate and tail gate that are easily removed
  • Occlusion cuff held close to the animal′s body with the tailgate
Animal weight: 10-40 g
Minimum restraining: 5.1 x 2.9 cm (2 x 1 1/8 in.)
Maximum restraining: 10.2 x 2.9 cm (4 x 1 1/8 in.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z756946Z756903HS120480
description
small, pack of 1 ea
description
large, pack of 1 ea
description
For mice 18-35 grams, pack of 1 ea
description
blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F46401-0000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120480
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
-
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Universal animal restrainer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)