Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F46401-0000
General description
The accurate, safe and fast way to give injections. The dorsal skin of the mouse is easily accessed through the top circular opening so you can accurately perform subcutaneous injections without risk of being bitten and less likelihood of sticking your own finger
Features and Benefits
- Easy entry: draw mouse tail first or lead head first through the wide entry funnel into the back of the tube and then position stop gate in choice of two slots.
- With tail first entry, tail is exposed at rear of tube allowing easy access for tattooing and tail bleeds
- Overall Dimensions (L x W x H): 17.4 x 10 x 6.7cm (6.8 x 3.9 x 2.6 in.)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For mice 18-35 grams, pack of 1 ea | description medium, pack of 1 ea | description small, pack of 1 ea | description retrieve magnetic stirring bars from vessels, easily, pkg of 1 ea |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Bel-Art F46401-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H46400-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art H46400-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F37786-1000 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?