Przejdź do
Z756938
Universal animal restrainer
medium, pack of 1 ea
Synonim(y):
animal container, 464000002, H46400-0002, animal retainer, laboratory restrainer, restraining device
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
2864,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
2864,50 zł
Cena katalogowa3370,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0002
General description
Holds animal: rats and hamsters
A variety of small animals and rodents can be restrained with this unit simply by moving the head gate to one of 4 different positions. To accommodate larger rodents, simply pull out the inner floor, increasing the available room. Stable base legs are provided by milled, chrome-plated brass thumb screws
  • Humanely restrain small animals
  • Comes with vented head gate and tail gate that are easily removed
  • Occlusion cuff held close to the animal′s body with the tailgate
Animal weight: 150-300 g
Minimum restraining: 12.4 x 6 cm (4 7/8 x 2 3/8 in.)
Maximum restraining: 17.1 x 6cm (6 3/4 x 2 3/8 in.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z756911Z756946Z756903
description
medium, pack of 1 ea
description
small, pack of 1 ea
description
large, pack of 1 ea
description
For mice 18-35 grams, pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
clear acrylic
material
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art H46400-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F46401-0000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Universal animal restrainer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)