Kluczowe dokumenty
Z744250
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
for Bruker®, O.D. 8 mm, pack of 1 ea
Synonim(y):
Dewar EPR, Kriodar EPR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-816-D-Q
śr. zewn.
8 mm
Opis ogólny
Kolby Dewara stanowią wygodną alternatywę dla systemów o zmiennej temperaturze do badań w temperaturze 77 K i są posrebrzane wokół zbiornika. Kolby o pojemności 50 ml wystarczają na 15 minut po napełnieniu.
Informacje prawne
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)