Kluczowe dokumenty
Z744001
Worthington Accessories
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
Wybierz wielkość
1 EA
2270,00 zł
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington R05K-9C16
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Wszystkie chłodziarki kriostatyczne i dewary firmy Worthington są dostarczane ze standardową pokrywą, więc nie ma potrzeby zakupu dodatkowej. Wielu klientów kupuje jednak zapasowe pokrywy/rdzenie do rurek kriogenicznych, aby zmodyfikować je tak, aby różne rodzaje urządzeń do przechowywania próbek można było zawiesić w kanistrze do przechowywania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)