Kluczowe dokumenty
Z743663
Thermal Transfer Tough-Tags
white, L × W 1 in. × 0.25 in., roll of 2000
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
Wybierz wielkość
2000 EA
513,00 zł
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2000 EA
513,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
roll of 2000
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech THER-1225
dł. × szerokość
1 in. × 0.25 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Odporność na temperatury od -40°C do 150°C
  • Drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbek
  • Drukowanie tylko jednej etykiety na raz, eliminując marnowanie etykiet i oszczędzając czas i pieniądze.
  • Unikalny, odporny na rozpuszczalniki klej na bazie akrylu zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
  • Odporny na ścieranie, chemikalia, wilgoć i duże wahania temperatury
  • Powlekana do użytku z taśmą żywiczną, która zapewnia najlepszą wydajność w ekstremalnych warunkach
  • Współpracuje z większością drukarek termotransferowych
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)