Z743514
Laser WetGrip labels
white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., roll of 2400
Synonim(y):
Etykiety odporne na wilgoć
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
roll of 2400
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech GRLA-1000
dł. × szerokość
0.875 in. × 0.875 in.
kolor
white
Opis ogólny
Etykiety na wilgotne, oszronione lub zamarznięte powierzchnie
"Przyczepne" do mokrych, pokrytych szronem i zamarzniętych powierzchni
Odporne na temperaturę do -80°C
Kompatybilne z wirnikami wirówek
Odporne na chemikalia i rozpuszczalniki
Przylegają do tworzyw sztucznych, szkła, metali, a nawet kartonów
Dostarczane w białych arkuszach laserowych
"Przyczepne" do mokrych, pokrytych szronem i zamarzniętych powierzchni
Odporne na temperaturę do -80°C
Kompatybilne z wirnikami wirówek
Odporne na chemikalia i rozpuszczalniki
Przylegają do tworzyw sztucznych, szkła, metali, a nawet kartonów
Dostarczane w białych arkuszach laserowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)