Z743370
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, red, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4000 roll of
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-4500-R
Parametry
temp. range at 70 to -196 °C
metody
cryopreservation: suitable
Średnica
Type="regular">1/2 in.
kolor
red
kompatybilność
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymałość - etykiety przylegają do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali, nie pękając, nie odklejając się ani nie niszcząc. Odporne również na ścieranie i rozmazywanie
Kompatybilne - Probówki oznaczone etykietami Direct Thermal Cryo-Tags łatwo wsuwają się i wysuwają z wirówek bez wiązania
Specjalnie zaprojektowane - Etykiety akceptują drukowanie z bezpośrednich drukarek termicznych, takich jak drukarki GoDEX DT200 Direct. Diversified Biotech zaleca aplikację Label LIVE do drukowania w połączeniu z drukarką GoDEX DT200.
Kodowanie kreskowe - drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbek
Oszczędność - ograniczenie odpadów etykiet poprzez drukowanie tylko wymaganej ilości. Dostępne w kolorach białym, niebieskim, zielonym i żółtym
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)