Merck
Z742613
G-CAPSULE urządzenie do elektroelucji
Synonim(y):
narzędzie do elektroelucji, szybkie odzyskiwanie produktów PCR
Wybierz wielkość
55 EA
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
55 EA
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123100
NACRES:
NC.02
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 55 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-001
Opis ogólny
G-CAPSULE to narzędzie do elektroelucji służące do szybkiego odzyskiwania produktów PCR, fragmentów DNA i białek z żeli agarozowych i poliakrylamidowych. G-CAPSULE składa się z dwóch głównych części, G-CAPSULE do pobierania pasma DNA lub białka z żelu oraz G-CAPSULE, który zatrzymuje migrujące DNA lub białko podczas elektroelucji. Po wycięciu pasma DNA lub białka z żelu za pomocą G-CAPSULE, zespół G-CAPSULE jest następnie umieszczany w pojemniku z żelem i poddawany działaniu prądu. Pod wpływem pola elektrycznego cząsteczki DNA i białka migrują w kierunku dodatniego (+) zacisku aparatu do elektroforezy i są wychwytywane przez G-CAPSULE i wiążą się z membraną.
Informacje prawne
G-Capsule is a trademark of Geno Technology, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H J Kim et al.
European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 98(2), 213-218 (2001-09-28)
Inactivation of p53, either through mutation or interaction with human papillomavirus (HPV) E6 oncoprotein, is a characteristic feature of cervical carcinoma cell lines that have been previously studied. To elucidate the role of p53 in the carcinogenesis of Korean cervical
Sirshendu Chatterjee et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 44(3), 259-268 (2012-01-20)
Sheep red blood cell (SRBC), a non-specific biological response modifier that has long been used as a classical antigen, has been shown to exert an immunomodulatory and anti-tumor activities in experimental animals. The active component of SRBC, which is responsible
M E Robu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(15), 8211-8218 (2001-07-19)
Replication forks are halted by many types of DNA damage. At the site of a leading-strand DNA lesion, forks may stall and leave the lesion in a single-strand gap. Fork regression is the first step in several proposed pathways that
J M Crosslin et al.
Virus research, 96(1-2), 99-105 (2003-09-03)
Sequence analysis of RNA 2 of four Tobacco rattle virus (TRV) isolates collected from potato fields in Oregon (OR2, Umt1), Washington (BM), and Colorado (Cot2) revealed significant homologies to the ORY isolate from North America. Phylogenetic analysis based on a
S Braschi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1392(2-3), 276-290 (1998-06-19)
Transgenic mice were created overproducing a range of human HL (hHL) activities (4-23-fold increase) to further examine the role of hepatic lipase (HL) in lipoprotein metabolism. A 5-fold increase in heparin releasable HL activity was accompanied by moderate (approx. 20%)