Z740479
MICROGARD™ 2000 coveralls for protection from infective agent
size 2XL (boot ends with anti-slip soles)
About This Item
Kod UNSPSC:
46181503
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
2XL (boot ends with anti-slip soles)
producent / nazwa handlowa
Arco 1762307
Opis ogólny
W pełni elastyczny kombinezon MICROGARD™ 2000 z kapturem, wyznaczający standardy w zakresie wydajności i ochrony typu 5/6, zapewnia ochronę przed czynnikami zakaźnymi, pestycydami, cząstkami stałymi, włóknami i ciekłymi rozpylonymi substancjami chemicznymi.
Cechy:
Zatwierdzone zgodnie z:
EN ISO 13982-1 Typ 5 Ochrona przed cząstkami stałymi
EN13034 Typ 6 Ograniczone rozpylanie
EN1073-2 Bariera dla cząstek radioaktywnych - klasa 2
EN14126 Bariera dla czynników infekcyjnych
EN1149-5 Antystatyczność
Cechy:
- 3-częściowy kaptur
- 2-kierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z zamykaną klapą sztormową
- Pętle na palce
- Elastyczny kaptur, talia, nadgarstki i kostki
Zatwierdzone zgodnie z:
EN ISO 13982-1 Typ 5 Ochrona przed cząstkami stałymi
EN13034 Typ 6 Ograniczone rozpylanie
EN1073-2 Bariera dla cząstek radioaktywnych - klasa 2
EN14126 Bariera dla czynników infekcyjnych
EN1149-5 Antystatyczność
Informacje prawne
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)