Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z740363
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume -0.5-10 μL, 10-100 μL, 30-300 μL, 100-1000 μL, 0.5-5 mL, 1-10 mL, pack of 6 ea
Synonim(y):
Pipeta o regulowanej objętości
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opis
with stand
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 2231302009
zakres pomiaru objętości
0.5-10 μL
0.5-5 mL
1-10 mL
10-100 μL
100-1000 μL
30-300 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Reference 2 jest następcą bardzo udanej pipety Reference i podnosi już i tak wysokie standardy serii dzięki nowej konstrukcji, zmniejszonej masie i siłom roboczym oraz wersjom wielokanałowym. Jako produkt premium w ofercie pipet Eppendorf, Reference 2 zapewnia najdokładniejsze możliwe wyniki, a także solidną, niezawodną obsługę i optymalne bezpieczeństwo użytkownika.
Te poziomy bezpieczeństwa sprawiają, że Reference 2 jest idealny do stosowania z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie można iść na kompromis w zakresie jakości i powtarzalności, nowy Reference 2 firmy Eppendorf jest idealnym urządzeniem do tych zastosowań związanych z obsługą cieczy.
Opakowanie
Zawiera: 6 pipet o regulowanej objętości (0,5-10 μL, 10-100 μL, 30-300 μL, 100-1000 μL, 0,5-5 mL, 1-10 mL), 1 pełne pudełko końcówek do pipet Eppendorf dla każdej objętości pipety (z wyłączeniem końcówek 5 mL i 10 mL), zawiera stojak karuzelowy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)