Z740290
RotoFlex® Plus bench top tube rotator
AC/DC input 220 - 240 V AC (Europlug flat 2-pin & UK 3-pin plug)
Synonim(y):
Hybrydyzacja Western Blot, mieszanie próbek, rotator rurowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
unit is supplied w/rotisseries, 1 pack of each size
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 439741
Opis ogólny
RotoFlex Plus to sterowany cyfrowo rotator probówek o zmiennej prędkości, który może obsługiwać probówki o pojemności od 0,5 do 50 ml za pomocą dołączonych paneli rotacyjnych.
Łatwy w obsłudze panel przycisków umożliwia regulację prędkości w zakresie od 10 do 40 obr. Oprócz funkcji zmiennej prędkości urządzenie może również pracować w trybie oscylacyjnym. W trybie oscylacji rożen obraca się o 40°, zatrzymuje się, a następnie oscyluje w przód i w tył pięć razy, po czym obraca się o kolejne 40°, aby powtórzyć proces. Po oscylacji o 360°, rolownica obraca się o pełny obrót przed powrotem do cyklu oscylacji.
RotoFlex Plus może być również używany z platformą magnetyczną (sprzedawaną oddzielnie) w celu optymalizacji hybrydyzacji Western Blot. Wystarczy przymocować plastikową torebkę zawierającą membranę i roztwór przeciwciał do płytki za pomocą dostarczonych metalowych pasków.
Funkcje:
Aby zmienić kierunek obrotu - wystarczy dotknąć łopatki obrotowej podczas ruchu, a RotoFlex Plus automatycznie zacznie obracać się w przeciwnym kierunku. RotoFlex Plus może być używany w inkubatorach i chłodniach. Urządzenie jest dostarczane z jednostką bazową i rożnami (1 opakowanie każdego rozmiaru).
Idealne do:
Łatwy w obsłudze panel przycisków umożliwia regulację prędkości w zakresie od 10 do 40 obr. Oprócz funkcji zmiennej prędkości urządzenie może również pracować w trybie oscylacyjnym. W trybie oscylacji rożen obraca się o 40°, zatrzymuje się, a następnie oscyluje w przód i w tył pięć razy, po czym obraca się o kolejne 40°, aby powtórzyć proces. Po oscylacji o 360°, rolownica obraca się o pełny obrót przed powrotem do cyklu oscylacji.
RotoFlex Plus może być również używany z platformą magnetyczną (sprzedawaną oddzielnie) w celu optymalizacji hybrydyzacji Western Blot. Wystarczy przymocować plastikową torebkę zawierającą membranę i roztwór przeciwciał do płytki za pomocą dostarczonych metalowych pasków.
Funkcje:
Aby zmienić kierunek obrotu - wystarczy dotknąć łopatki obrotowej podczas ruchu, a RotoFlex Plus automatycznie zacznie obracać się w przeciwnym kierunku. RotoFlex Plus może być używany w inkubatorach i chłodniach. Urządzenie jest dostarczane z jednostką bazową i rożnami (1 opakowanie każdego rozmiaru).
Idealne do:
- Hybrydyzacja
- Oczyszczanie DNA
- Mieszanie/rozpuszczanie próbek
- Wiązanie białek
- Immunoprecypitacja
Informacje prawne
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)