Unfortunately, there is not an AU plug option available. The rotisserie included with the product is capable of holding 15 mL tubes and has an allowable diameter of 15 mm and a length of 200 mm.
BMSR5010EUK
Rotating Mixer with rotisseries
for 1.5/2.0, 15 and 50 ml tubes, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Wybierz wielkość
6310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6310,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
positions< 48 (number)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R5010-E-UK
Parametry
1 rpm speed (40 rpm)
szer. × dł. × wys.
21 cm × 27 cm × 32 cm
Opis ogólny
- Regulowana prędkość i kąt nachylenia
- Tryb odwracania dla bardziej intensywnego mieszania
- Bezpieczny w chłodni i inkubatorze
- W zestawie 3 mieszadła obrotowe do wszystkich popularnych rozmiarów probówek (12 x 50 ml, 20 x 15 ml, 48 x 1,5/2,0 ml)
Mieszadło obrotowe Benchmark zapewnia delikatne lub energiczne mieszanie próbek laboratoryjnych o objętości do 50 ml. Dzięki regulowanej prędkości i kątowi nachylenia, mieszadło obrotowe jest idealne do różnych zastosowań, od mieszania próbek krwi po przygotowywanie jednorodnych dyspersji.
W zestawie znajdują się trzy obrotowe uchwyty na probówki do mieszania wszystkich typowych probówek laboratoryjnych, a każdy pojedynczy uchwyt na probówkę został zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny chwyt, zapobiegając "chybotaniu" lub poluzowaniu podczas mieszania przy dużych prędkościach.
Dla bardziej intensywnego mieszania dostępny jest unikalny tryb odwracania. W trybie cofania mieszadło obraca się o 360°, a następnie zatrzymuje się i obraca w odwrotnym kierunku. Ten ruch w przód i w tył jest powtarzany aż do upływu ustawionego czasu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Regading this product below. Can you tell me if it would safely hold glass tubes that are 13 mm in diameter and 100mm long? Also we get this with AU plug?