Z740121
BRAND® pipette tips, racked, TipRack
volume 5-300 μL, BIO-CERT®
Wybierz wielkość
356,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
356,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless polypropylene
polypropylene
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
BIO-CERT®
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732130
maksymalna pojemność
300 μL
pojemność
5-300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki do pipet i końcówki do filtrów są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniu czystym w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić stałą wysoką jakość końcówek.
Oszczędzająca miejsce jednostka uzupełniająca do TipBox. Chroniony w przyjaznym dla środowiska opakowaniu PET nadającym się do recyklingu. W porównaniu do wypełnionych TipBoxów, ilość odpadów z nowymi jednostkami uzupełniającymi jest zmniejszona o 20%. Wszystkie końcówki do pipet i filtrów o pojemności do 1000 μl są wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. TipStacks w jakości 1179 są sterylne zgodnie z normą ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskując SAL na poziomie 10-6. Stojaki te są dostarczane z pomocą do przenoszenia, która umożliwia proste, wolne od zanieczyszczeń przenoszenie do uprzednio wysterylizowanego pudełka TipBox.
Wszystkie stojaki na końcówki są zadrukowane z jednej strony informacjami o zawartości.
Cechy jakościowe:
- Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidu
- Wyprodukowane bez użycia smarów; pigmenty bez kadmu
- Podziałka umożliwiająca szybkie sprawdzenie objętości
- Nowość: Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg),
- endotoksyn (<1 pg) i ATP (<1 fg)
- Nowość: Wszystkie sterylne końcówki i opakowania są produkowane zgodnie z certyfikatem jakości 1179: Sterylne zgodnie z ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskuje się SAL 10-6
- Dostarczane z certyfikatem analizy
- Nowość: system TipBox/Rack: wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (2 bar), wg. DIN EN 285
- Przyjazne dla środowiska systemy pakowania
- Końcówki do pipet i filtrów BRAND są testowane pod kątem pipet BRAND i większości typów pipet 4858, Thermo Fisher Scientific 690, Eppendorf i 7218/Sartorious.
- Końcówka 5 mL jest testowana wyłącznie dla pipet BRAND i Thermo Fisher Scientific 690.
- Końcówka 10 ml jest odpowiednia do pipet BRAND, 632 i 4858.
Cechy i korzyści
- Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
- Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
- System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)