Kluczowe dokumenty
Z733768
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
for T-18 basic disperser, diam. 14 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101504
Materiały
polycarbonate
Właściwości
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3451900
Średnica
14 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)