Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
IKA 3452300
Material:
polycarbonate
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polycarbonate
feature
autoclavable, polycarbonate rotor-stator
packaging
case of 12, pack of 12
manufacturer/tradename
IKA 3452300
diam.
14 mm
Other Notes
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?