Kluczowe dokumenty
Z722332
IKA® ULTRA-TURRAX® tube disperser workstation system
Tube Drive Workstation, 115V, 1/cs
Synonim(y):
tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
wejście AC/DC
0.8 A
115 V AC
50 - 60 Hz
Właściwości
CSA approved
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3645001
dostępność
not available in EU, EU
Parametry
30-6000 rpm speed (continuous variable control)
Opis ogólny
1694 Stacja robocza z napędem rurowym
Stacja robocza składa się z napędu rurowego ULTRA-TURRAX: 2 x ST-20 (Z722383), 2 x DT-20 (Z722367), w tym 1 hak do wyjmowania zespołu rotor-stator, 2 x BMT-20 G / S (Z722405 i Z722421), zasilacz.
Unikalny i uniwersalny system dyspergowania, mieszania, homogenizacji i mielenia z hermetycznie zamykanymi jednorazowymi probówkami na próbki. Ochrona i bezpieczeństwo dla: zakaźnych materiałów próbek, substancji toksycznych, substancji o silnym zapachu w określonych warunkach (czas, energia, objętość).
Pojemniki na próbki (probówki) są łatwo mocowane do jednostki napędowej. Ustawia się żądaną prędkość i czas trwania, a następnie rozpoczyna się test. Sygnał dźwiękowy wskazuje zakończenie eksperymentu. Testy są zawsze powtarzalne i nie dochodzi do zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami.
  • Dyspergowanie, mieszanie, homogenizacja i mielenie za pomocą jednej jednostki napędowej
  • Brak możliwości zanieczyszczenia krzyżowego
  • Hermetycznie zamykane jednorazowe probówki na próbki
  • Nie wymaga czyszczenia
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
  • Nadaje się do użytku indywidualnego i seryjnego
  • Probówki sterylizowane promieniami gamma
  • Probówki z przekłuwanymi osłonami membranowymi
  • Probówki o pojemności 2-15 ml i 15-50 ml
  • Funkcja zapobiegająca blokowaniu
  • Zwiększa bezpieczeństwo dzięki niskiemu napięciu (24 V)
  • Tworzywo sztuczne odporne na chemikalia
  • Prosta i bezpieczna utylizacja
  • Ogólnoświatowy serwis gwarantowany przez IKA
  • Powtarzalne testy
Zastosowanie
Application areas: Human medicine, pathology, veterinary medicine, animal hygiene institutes, Clinical diagnosis research, Foodstuffs testing laboratories, Diagnostic laboratories, Toxicology, Medical research, Pharmaceutical research, Biological research, Tumour biology, Immunology, Chemistry, Cosmetics
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)