Z711004
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene screw cap for 45mm
Synonim(y):
240726
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
polypropylene screw cap (for 45mm)
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Cechy i korzyści
- Do zastosowań wysokotemperaturowych należy stosować zakrętki z PBT (politereftalanu butylenu) i wargi nalewowe z ETFE (etylenu tetrafluoroetylenu), które mogą wytrzymać temperatury do 200ºC do 2 godzin.
- Autoklawowalne
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)