Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
material
(polycaprolactone (PCL))
sterility
sterile
feature
~ 300 μm spacing
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303006-BR
fiber diam.
~300 μm
application(s)
3D cell culture
binding type
non-treated surface
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing | description for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm | description for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing | description for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface |
| manufacturer/tradename 3D Biotek PCL303006-BR | manufacturer/tradename 3D Biotek PCL303024-BR | manufacturer/tradename 3D Biotek PS152024-BR | manufacturer/tradename 3D Biotek PS152024-12 |
| material (polycaprolactone (PCL)) | material - | material polystyrene | material polystyrene |
| feature ~ 300 μm spacing | feature - | feature ~ 200 μm spacing | feature - |
| fiber diam. ~300 μm | fiber diam. ~300 μm | fiber diam. ~150 μm | fiber diam. 150 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?