Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
polystyrene
Pore size:
~200 μm (Fiber spacing)
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
~ 200 μm spacing
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-BR
fiber diam.
~150 μm
size
24 well
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
application(s)
3D cell culture
binding type
non-treated surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?