Z666556
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
DNA/RNA, volume 2.0 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (attached)
polypropylene
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 18,000 × g
RNase and DNase free
opakowanie
pack of 250 (5 bags of 50)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 108.078 (European)
Eppendorf® 022431048 (USA)
pojemność
2.0 mL
Opis ogólny
- Minimized protein loss
- Free of surface coating, e.g., silicone
- Free of DNA, DNase, RNase and ATP (PCR clean)
- Special polypropylene material manufactured under optimized processing conditions
- Available in 0.5 mL, 1.5 mL and 2.0 mL sizes
- Rated to 18,000 x g
- High degree of transparency
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)