Kluczowe dokumenty
Z665657
Ohaus® pocket balances
JE500, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Właściwości
CE compliant
CSA approved
producent / nazwa handlowa
JE500
zakres pomiaru nośności
500 g, resolution: 0.1 g
rozmiar platformy
83 mm × 76 mm , oval
moc baterii
2 AAA (alkaline batteries (included))
Opis ogólny
Ohaus pocket balances are the ultimate in convenience and portability.
  • Unique pocket size hand-held design
  • Quick and easy calibration
  • Energy-saving auto shut-off; low battery indicator
  • Large high contrast display
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)