Kluczowe dokumenty
Z662933
Kern EG series Toploader balances
Kern EG220-3NM, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
Wybierz wielkość
1 EA
5830,00 zł
5830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
5830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
220 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EG220-3NM
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
szer. × głębokość × wys.
235 mm × 185 mm × 165 mm
platforma śr.
120 mm
masa
2 kg
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
Precyzyjna waga z solidnym systemem pomiarowym kamertonu. Wewnętrzna regulacja w przypadku zmiany temperatury i kontrolowana czasowo w określonych odstępach czasu gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca jej użytkowania.
Cechy i korzyści
  • Stabilna charakterystyka temperaturowa
  • Krótki czas stabilizacji
  • Konstrukcja odporna na wstrząsy
  • Wysoka wydajność przy obciążeniu narożnym
  • Wyświetlacz pojemności: Wyświetlacz słupkowy pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
  • Sumowanie sztuk podczas liczenia
  • Ochronna osłona robocza w zestawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)