Z659827
Bandelin SONOREX™ Ultrasonic bath accessories
tank lid for Z659800 and Z659045
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin D 514
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
W przypadku stosowania cieczy agresywnych chemicznie (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania zanieczyszczeń agresywnych chemicznie lub ściernych lub sonikowania cieczy próbki, stosuje się kubki wkładane (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, należy użyć odpowiednich perforowanych pokrywek / pasków wkładek, aby przytrzymać wkładane kubki. Kilka wkładek może być sonikowanych różnymi cieczami w tym samym czasie.
Cechy i korzyści
- do przytrzymywania wkładek
- dźwiękochłonny
- skraca fazę nagrzewania
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)