Podczas pracy ultradźwiękowej nic nie może być umieszczone na dnie zbiornika, ponieważ może to spowodować ścieranie między materiałem sonikacyjnym a ultradźwiękowym zbiornikiem oscylacyjnym. Dlatego zaleca się stosowanie odpowiedniego kosza do przechowywania materiału sonikacyjnego. Ten kosz ze stali nierdzewnej został zaprojektowany tak, aby materiał sonikacyjny zawsze znajdował się w optymalnym obszarze pola kawitacji (1-2 cm od podłogi) w zbiorniku oscylacyjnym. Z pomocą kosza, materiał sonikacyjny może być również wygodnie umieszczony w urządzeniu i usunięty po pracy, np. do płukania, bez kontaktu użytkownika z płynem sonikacyjnym w zbiorniku oscylacyjnym.
Cechy i korzyści
Doskonałe pozycjonowanie w polu dźwiękowym
Optymalne ładowanie i rozładowywanie
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)