Kluczowe dokumenty
Z659363
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 5 for use with HD 2200 homogenizer
Synonim(y):
naczynie do sonikacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiały
glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin 481
dostępność
available only in EU
pojemność × śr. wewn. × wys.
80 mL × 35 mm × 95 mm
Opis ogólny
Naczynie chłodzące KG do sonikacji próbek wrażliwych na temperaturę. Płaszcz chłodzący umożliwia kontrolę temperatury za pomocą ciekłych chłodziw podczas sonikacji.
Cechy i korzyści
  • Jednoczesny dźwięk i chłodzenie
  • Optymalna obserwacja procesu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)