Kluczowe dokumenty
Z653497
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 12 mm × 75 mm, wall thickness 1.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1622/04M
dostępność
available only in EU
śr. zewn. × dł.
12 mm × 75 mm
probówka śr.
12 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)