Merck
Z646725
BRAND® Transferpette® S benchtop mount
holds up to 6 single or multichannel Transferpette S Pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
Holds 6 x pipetors
producent / nazwa handlowa
BRAND 704805
dł. × szer. × wys.
13.125 in. × 8 in. × 7 in.
Opis ogólny
Freely rotatable carousel stand provides a convenient holding area and ready access for up to six pipettors at a time.
  • Holds up to 6 single or multichannel Transferpette S Pipettes
  • Dimensions: L 13.125" x W 8" x H 7"
  • Fully autoclavable: 121°C (250°F)
Inne uwagi
BR704805 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG