Merck
Z646520
BRAND® Transferpette® S pipette, adjustable single channel
volume 2-20 μL, D-20
Synonim(y):
Pipety, Pipety jednokanałowe, Pipety mikrolitrowe, Pipety tłokowe, Pipety wielokanałowe, Pipety wyporowe, Pipety z interfejsem powietrznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
single-channel
subdivision 0.02 μL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704772
rozmiar końcówki
, 2-200 μL, 5-300 μL, *2-20 μL & *5-100 μL
pojemność
2-20 μL
Opis ogólny
For more than 25 years, BRAND has been developing and manufacturing piston-operated pipettes. The new Transferpette S pipettes are the product of this long experience, intensive ergonomics studies, and the use of innovative materials.
The Transferpette S pipettes are the perfect manual pipettes for the most demanding applications in the lab.
They include all of the features requested by Life Science users: rugged construction, one-hand volume adjustment, complete autoclavability, highest precision, and Easy Calibration technology for convenient, long-term reliability.
  • Familiar centrally placed pipetting key and separate tip ejector
  • Ergonomic finger rest that adapts to your hand for a relaxed grip
  • Easy, one-handed volume setting for right-or left-handed users
  • Easy-to-read 4-digit volume display for highest precision
  • Complete autoclavability at 121°C (2bar), acc. to DIN EN 285
  • Color-coding for easy tip selection
  • Corrosion-resistant piston and ejector for durability
  • Easy Calibration technology provides calibration adjustments without tools, and a clear indication when the pipettes have been adjusted from factory settings
Includes: Transferpette S, Digital adjustable volume, DE-M marking, with performance certificate, wall/rack mount.
* Filter tips
Cechy i korzyści
  • Wydajność: obsługa jedną ręką
  • Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
  • Niezawodność: zabezpieczenie przed przypadkową zmianą głośności
Inne uwagi
BR704772 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)