Kluczowe dokumenty
Z629103
Vivapure spin columns
S Mini H
Wybierz wielkość
24 EA
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
1360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.22
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
opis
uses a fixed-angle rotor
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
S Mini H
Sartorius VS-IX01SH24
dostępność
not available in USA and Canada
objętość złoża
240 μL
powierzchnia membrany
7.48 cm2
rozmiar probówki
2 mL
pojemność robocza
≤0.4 mL
wielkość porów
3-5 μm
pojemność
4 mg binding capacity
Opis ogólny
Vivapure spin columns employ an innovative and powerful ion exchange membrane technology for purification of proteins. Vivapure purification protocols allow the isolation of ultrapure proteins with high yield in less than 30 minutes.
The columns are available with different ion exchange resins:
  • Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
  • Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
  • Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
  • Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)