Kluczowe dokumenty
Z614440
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 5 kDa
Synonim(y):
Vivaspin 6
Wybierz wielkość
25 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
opis
PES membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 10 μL
opakowanie
package of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius VS0611
Parametry
10000 × g max. centrifugal force
pojemność wgłębienia w dnie
30 μL
powierzchnia membrany
2.5 cm2
rozmiar probówki
~15 mL
pojemność robocza
6 mL
wielkość porów
5 kDa MWCO
Opis ogólny
The Vivaspin 6 centrifugal concentrator has been developed to offer increased volume flexibility and performance. Vivaspin 6 can be used in either swing bucket or fixed angle rotors (carriers accepting 15 mL and 50 mL bottles). Vivaspin features twin vertical membranes for unparalleled filtration speeds and 100X plus concentrations. Remaining volume is easy to read off the printed scales on the side of the concentrator and the modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate.
  • Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
  • Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
  • Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Islam et al.
European cells & materials, 37, 153-174 (2019-02-21)
Mesenchymal stromal cells (MSCs), given their regenerative potential, are being investigated as a potential therapeutic tool for cartilage lesions. MSCs express several bioactive molecules which act in a paracrine fashion to modulate the tissue microenvironment. Yet, little is known about