Kluczowe dokumenty
Z626929
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 62 μL
Wybierz wielkość
1 EA
3320,00 zł
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 170-700-QS
Parametry
200-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
62 μL
długość ścieżki
1 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5mm × 3.5mm rectangular
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)