Przejdź do
Z802468
Hellma® all-quartz cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x3 mm, chamber volume 50 μL, 3 in 1: transmission, fluorescence, 2 optical path lengths
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
product line
MISSION®
manufacturer/tradename
Hellma 176-762-85-40
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm
chamber volume
50 μL
pathlength
1.5x3 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
All-quartz flow-through cuvettes come with two different optical path lengths. It is possible to measure transmission and fluorescence with each optical path length.
Further advantages are:
  • Flexible in use because of two different optical path lengths in one cell
  • No leaking of liquid possible; the cell is manufactured from monolithic quartz glass
  • Easy cleaning and autoclavable due to the lack of an aluminum frame
  • Quick and secure connection of tubes due to an innovative quartz glass internal thread
  • Stress-relieved and extremely resistant to chemicals due to the exclusive use of quartz glass
  • Suitable for standard M6 screw connectors
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z801852Z802514Z802352
manufacturer/tradename
Hellma 176-762-85-40
manufacturer/tradename
Hellma 176.760-QS
manufacturer/tradename
Hellma 176.766-QS
manufacturer/tradename
Hellma 176.761-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
aperture center H
8.5 mm
aperture center H
15 mm
aperture center H
8.5 mm
aperture center H
8.5 mm
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)