Kluczowe dokumenty
Z614637
Vivaspin 20 centrifugal concentrator
MWCO 30 kDa
Synonim(y):
Koncentrator próbek
Wybierz wielkość
48 EA
3190,00 zł
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
3190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
opis
PES membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 20 μL
opakowanie
package of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius VS2022
Parametry
5 bar max. pressure
8000 × g max. centrifugal force
pojemność wgłębienia w dnie
50 μL
powierzchnia membrany
6 cm2
rozmiar probówki
~50 mL
pojemność robocza
20 mL
wielkość porów
30 kDa MWCO
Opis ogólny
The Vivaspin 20 mL centrifugal concentrator has been developed to offer increased volume flexibility and performance. Vivaspin 20 can be used in either swing bucket of fixed angle rotors (carriers accepting 15 mL and 50 mL bottles). Vivaspin features twin vertical membranes for unparalleled filtration speed and 100X plus concentrations.
Remaining volume is easy to read off the printed scales on the side of the concentrator and the modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recover of the final concentrate.
  • Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs
  • Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design
  • Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin
Note: One step dealing of concentrated sample using diafiltration cup. Gas pressure filtration; for faster processing gas pressure can be combined with centrifugal force.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)