Kluczowe dokumenty
Z358207
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 1000 mL, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
dolny system filtracji, sterylna filtracja
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
sterylność
sterile
Właściwości
cap plug seal
graduations
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 567-0020
pojemność butelki
1000 mL
pojemność filtra
1000 mL
pojemność lejka
1000 mL
membrana śr.
90 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Zastosowanie
System filtracji próżniowej 738 jest odpowiedni do filtracji surowicy, pożywki do hodowli komórkowych, buforów i dodatków.
Cechy i korzyści
System filtracji próżniowej 738 ma następujące zalety:
  • Membrana z polieterosulfonu (PES) najlepiej nadaje się do hodowli komórek i tkanek.
  • Szybsze wyniki i krótszy czas oczekiwania
  • Niepirogenna i wolna od endotoksyn
  • Górna komora z podziałką
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)