WHA1841090
Whatman® glass microfiber KlariFlex filter discs multigrade (1 µm retention) pore size
white, 20 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
KF1841090
Wybierz wielkość
323,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
323,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Nazwa produktu
Klari-Flex® filtration system filter discs, fits 500 mL and 1000 mL filter funnels, diam. 90 mm
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1841-090
Whatman Article No. 28418505 (US reference)
Średnica
90 mm
Opis ogólny
Po nałożeniu próbki wielowarstwowy filtr szklany zatrzymuje większe cząstki w swoich porach lub na powierzchni warstwy gruboziarnistej, średniej wielkości cząstki w oczkach interfejsu, a mniejsze cząstki w szczelinach warstwy drobnoziarnistej. Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia kompleksową retencję cząstek.
Cechy i korzyści
- W porównaniu z niezabezpieczoną membraną, większa objętość próbki może zostać przefiltrowana.
- Większa ładowność cząstek stałych i szybsze prędkości przepływu niż w przypadku jednolitych filtrów wstępnych
- Doskonała retencja cząstek (zarówno dużych, jak i małych)
- 100% szkło borokrzemianowe, bez spoiwa
- Wydłuża żywotność końcowej membrany filtracyjnej
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)