Kluczowe dokumenty
Z334456
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
yellow
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
Materiały
polypropylene
yellow
Właściwości
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
producent / nazwa handlowa
BRAND 4341053
Parametry
−20-+90 °C temperature
dł. × szer. × wys.
265 mm × 126 mm × 38 mm
probówka śr.
11 mm
Opis ogólny
Microcentrifuge tube racks are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled, density 1.2 g/cm), will not float in waterbath. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly.
Inne uwagi
BR4341053 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)