Kluczowe dokumenty
Z332623
BRAND® PD-Tip
maximum volume 0.5 mL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
agency
according to DIN 12 650
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
includes adapter: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 702370
maksymalna pojemność
0.5 mL
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
The new PLASTIBRAND PD-Tips with size encoding are the ideal system component for the HandyStep® electronic with automatic tip size recognition. The PD-Tips are DE-M marking and comply ISO 8655.
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
  • HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
  • PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
  • An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Cechy i korzyści
  • Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Inne uwagi
BR702370 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)