Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 95,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
95,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704399
fitting
GL 38 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704399 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE | description GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE | description GL 28 thread, GL 28 bottle (/S28), ETFE | description GL 45 thread, S 60 bottle, PE |
| fitting GL 45 thread, GL 38 bottle | fitting GL 45 thread, GL 32 bottle | fitting GL 28 bottle (/S28), GL 28 thread | fitting GL 45 thread, S 60 bottle |
| manufacturer/tradename BRAND 704399 | manufacturer/tradename BRAND 704398 | manufacturer/tradename BRAND 704378 | manufacturer/tradename BRAND 704348 |
| material ETFE | material ETFE | material ETFE | material PE |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?