Przejdź do
Z332348
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 28 thread, GL 28 bottle (/S28), ETFE
Synonim(y):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060307
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704378
fitting
GL 28 bottle (/S28), GL 28 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704378 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z332380Z332364Z332321
description
GL 28 thread, GL 28 bottle (/S28), ETFE
description
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
description
GL 33 thread, GL 40 bottle, ETFE
description
GL 32 thread, GL 25 bottle, ETFE
fitting
GL 28 bottle (/S28), GL 28 thread
fitting
GL 32 bottle, GL 45 thread
fitting
GL 33 thread, GL 40 bottle
fitting
GL 32 thread, GL 25 bottle
manufacturer/tradename
BRAND 704378
manufacturer/tradename
BRAND 704398
manufacturer/tradename
BRAND 704390
manufacturer/tradename
BRAND 704375
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)