Przejdź do
Z332380
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
Synonim(y):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
94,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
94,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704398
fitting
GL 32 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704398 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z332399Z332321Z332372
description
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
description
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
description
GL 32 thread, GL 25 bottle, ETFE
description
GL 32 thread, GL 45 bottle, ETFE
fitting
GL 45 thread, GL 32 bottle
fitting
GL 45 thread, GL 38 bottle
fitting
GL 32 thread, GL 25 bottle
fitting
GL 32 thread, GL 45 bottle
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704398
manufacturer/tradename
BRAND 704399
manufacturer/tradename
BRAND 704375
manufacturer/tradename
BRAND 704395
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)