Kluczowe dokumenty
Z332275
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, bottle (NS 29/32), polypropylene
Wybierz wielkość
1 EA
57,00 zł
57,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
57,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
57,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
BRAND 704429
dopasowywanie
bottle (NS 29/32)
GL 32 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Inne uwagi
BR704429 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)