Kluczowe dokumenty
Z331465
Lenz® round bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Wybierz wielkość
1 EA
142,00 zł
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
142,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
agency
according to DIN 12 348
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Lenz 3.0029.49
pojemność
250 mL
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)