Kluczowe dokumenty
Z331422
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/23
agency
according to DIN 12 348
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Lenz 3.0014.37
pojemność
100 mL
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)